Learn More
1-phényle-1H-imidazole-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit. 10133044
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 6002-15-9
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.187
Clé InChI VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde
CID PubChem 6424701
Nom IUPAC 1-phénylimidazole-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 97%