Learn More
1-Phényl-1,4-pentanedione, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
38.20€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 583-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.215 |
Numéro MDL | MFCD00092889 |
Clé InChI | RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione |
CID PubChem | 136371 |
Nom IUPAC | 1-phénylpentane-1,4-dione |
SMILES | CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367936
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13151.03 |
1 g |
38.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377936
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13151.06 |
5 g |
119.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Phenyl-1,4-pentanedione is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-phényl-1,4-pentanedione est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
583-05-1 | |
176.215 | |
RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N | |
136371 | |
CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C11H12O2 | |
MFCD00092889 | |
1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione | |
1-phénylpentane-1,4-dione |
Spécification
1-Phenyl-1,4-pentanedione | |
158°C to 162°C (12 mmHg) | |
1.533 | |
908230 | |
Not miscible in water. | |
CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
176.215 | |
176.22 |
583-05-1 | |
C11H12O2 | |
MFCD00092889 | |
1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione | |
RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylpentane-1,4-dione | |
136371 | |
96% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only