Learn More
1-Phényl-1,4-pentanedione, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367936
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1-Phenyl-1,4-pentanedione is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-phényl-1,4-pentanedione est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-05-1
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD00092889
Clé InChI RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione
CID PubChem 136371
Nom IUPAC 1-phénylpentane-1,4-dione
SMILES CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1,4-pentanedione
Point d’ébullition 158°C to 162°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 1 g
Beilstein 908230
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 96%