Learn More
1-phényl-1,2-éthanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.60€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 93-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.17 |
Numéro MDL | MFCD00003546 |
Clé InChI | PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol |
CID PubChem | 7149 |
Nom IUPAC | 1-phényl-thane-1,2-diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(CO)O |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10506941
|
Thermo Scientific Acros
130590050 |
5 g | Flacon en verre |
28.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10603332
|
Thermo Scientific Acros
130590250 |
25 g | Flacon en plastique |
74.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10550594
|
Thermo Scientific Acros
130591000 |
100 g | Flacon en plastique |
208.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
93-56-1 | |
138.17 | |
PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N | |
7149 | |
C1=CC=C(C=C1)C(CO)O |
C8H10O2 | |
MFCD00003546 | |
1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol | |
1-phényl-thane-1,2-diol |
Specifications
1-Phenyl-1, 2-ethanediol | |
96.0 | |
61°C to 67°C | |
272°C to 274°C | |
96% min. (GC) | |
HOCH2CH(C6H5)OH | |
06, 907 | |
1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol | |
C1=CC=C(C=C1)C(CO)O | |
138.17 | |
138.17 | |
Poudre ou flocons cristallins |
93-56-1 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
Authentique | |
C8H10O2 | |
MFCD00003546 | |
15, 8991 | |
PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N | |
1-phényl-thane-1,2-diol | |
7149 | |
97% |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 202-258-1
RUO – Research Use Only