Learn More
1-phényl-1,2-éthanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10550594
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-56-1
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00003546
Clé InChI PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
CID PubChem 7149
Nom IUPAC 1-phényl-thane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61°C to 67°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 272°C to 274°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2CH(C6H5)OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 907
Merck Index 15, 8991
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1-Phenyl-1,2-ethanediol