Learn More
1-pentanol, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Qualité réactif,≥99 %
31.22€ - 497.95€
Identifiants chimiques
CAS | 71-41-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 |
Clé InChI | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol |
CID PubChem | 6276 |
ChEBI | CHEBI:44884 |
Nom IUPAC | pentan-1-ol |
SMILES | CCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15631370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-100ML |
100 mL | Glass Bottle | ||||||
15671370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-500ML |
500 mL | Glass Bottle | ||||||
15641370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-1L |
1 L | Bouteille en verre | ||||||
15651370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-2.5L |
2.5 L | Bouteille en verre | ||||||
15648310
|
Honeywell Research Chemicals
138975-4L |
4 L | Bouteille en aluminium | ||||||
15661370
|
Honeywell Research Chemicals
138975-20L |
20 L | Boîte en acier inoxydable | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
71-41-0 | |
88.15 | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
6276 | |
pentan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
CHEBI:44884 | |
CCCCCO |
Spécification
1-Pentanol | |
-78°C | |
0.811g/mL at 25°C | |
49°C (120.2°F) | |
CH3(CH2)4OH | |
MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 | |
1730975 | |
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N | |
pentan-1-ol | |
6276 | |
88.15g/mol | |
ReagentPlus™ |
71-41-0 | |
Colorless | |
136°C to 138°C | |
C5H12O | |
n20/D 1.409(lit.) | |
UN1105 | |
1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol | |
CCCCCO | |
88.15 | |
CHEBI:44884 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P210-P261-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Pentanols
missing translation for 'einecsNumber' : 200-752-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SB9800000