Learn More
1-pentanol, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Bouteille en verre
Boîte en acier inoxydable
Glass Bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Pentanol |
Point de fusion | -78°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.811g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 136°C to 138°C |
Point d’éclair | 49°C (120.2°F) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | CH3(CH2)4OH |
Indice de réfraction | n20/D 1.409(lit.) |
Quantité | 1 L |