Learn More
1-nitroso-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.42€ - 419.09€
Identifiants chimiques
CAS | 131-91-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.17 |
Numéro MDL | MFCD00003884 |
Clé InChI | YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx |
CID PubChem | 8580 |
Nom IUPAC | 1-nitrosonaphtalène-2-ol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10123060
|
Thermo Scientific Acros
151530250 |
25 g | Flacon en verre |
44.42€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10183100
|
Thermo Scientific Acros
151531000 |
100 g | Flacon en verre |
131.66€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10489060
|
Thermo Scientific Acros
151535000 |
500 g | Flacon en verre |
419.09€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
131-91-9 | |
173.17 | |
YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N | |
8580 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O |
C10H7NO2 | |
MFCD00003884 | |
1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx | |
1-nitrosonaphtalène-2-ol |
Spécification
1-Nitroso-2-naphthol | |
131-91-9 | |
100.0 | |
Marron | |
98% | |
ONC10H6OH | |
07, 712 | |
1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx | |
YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-nitrosonaphtalène-2-ol | |
8580 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
104.0°C to 108.0°C | |
Authentique | |
C10H7NO2 | |
MFCD00003884 | |
15, 6728 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,carbon,disulfide,caustic alkali solutions and glacial,acetic acid,slightly soluble in cold petroleum ether | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O | |
173.17 | |
173.17 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QL4725000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Nitroso-2-naphthol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only