Learn More
1-nitroso-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10183100
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-91-9
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.17
Numéro MDL MFCD00003884
Clé InChI YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
CID PubChem 8580
Nom IUPAC 1-nitrosonaphtalène-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitroso-2-naphthol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 104.0°C to 108.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ONC10H6OH
Quantité 100 g
Beilstein 07, 712
Merck Index 15, 6728
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,carbon,disulfide,caustic alkali solutions and glacial,acetic acid,slightly soluble in cold petroleum ether
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Nitroso-2-naphthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.