Learn More
Chlorure de 1-naphtylacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
95.70€ - 464.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5121-00-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.65 |
Numéro MDL | MFCD00175852 |
Clé InChI | DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride |
CID PubChem | 2795386 |
Nom IUPAC | 2-(naphthalen-1-yl)acetyl chlorure |
SMILES | ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50386.03 |
1 g |
95.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50386.06 |
5 g |
464.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5121-00-6 | |
204.65 | |
DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N | |
2795386 | |
ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12 |
C12H9ClO | |
MFCD00175852 | |
2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride | |
2-(naphthalen-1-yl)acetyl chlorure |
Spécification
1-Naphthylacetyl chloride | |
1.23 | |
Pungent | |
1.621 | |
UN3265 | |
DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N | |
2-(naphthalen-1-yl)acetyl chlorure | |
2795386 | |
95% |
5121-00-6 | |
130°C (0.6 mmHg) | |
C12H9ClO | |
MFCD00175852 | |
2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride | |
ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12 | |
204.65 | |
204.66 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only