Learn More
Chlorure de 1-naphtylacétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305379
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5121-00-6
Formule moléculaire C12H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 204.65
Numéro MDL MFCD00175852
Clé InChI DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
CID PubChem 2795386
Nom IUPAC 2-(naphthalen-1-yl)acetyl chlorure
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthylacetyl chloride
Densité 1.23
Point d’ébullition 130°C (0.6 mmHg)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.621
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 204.66
Pourcentage de pureté 95%