Learn More
1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.31€ - 246.23€
Identifiants chimiques
CAS | 90-15-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.173 |
Numéro MDL | MFCD00003930 |
Clé InChI | KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern |
CID PubChem | 7005 |
ChEBI | CHEBI:10319 |
Nom IUPAC | Naphtalène-1-ol |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11473824
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11862.22 |
100 g |
22.31€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483824
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11862.36 |
500 g |
62.81€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493824
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11862.0E |
2500 g |
246.23€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Naphthol is used as a precursor in the manufacturing of various azo dyes and pharmaceuticals such as nadolol. It is used as biomarkers. It is used in analytical chemistry as Molisch’s reagent (1-naphthol dissolved in ethanol) for checking the presence of carbohydrates. It plays an essential role with sodium hypobromite to detect the presence of arginine in proteins, which is called as Sakaguchi test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-naphthol est utilisé comme précurseur dans la fabrication de divers colorants azoïques et de produits pharmaceutiques tels que le nadolol. Il est utilisé comme biomarqueurs. Il est utilisé en chimie analytique comme réactif de Molisch (1-naphtol dissous dans l’éthanol) pour vérifier la présence de glucides. Il joue un rôle essentiel avec l’hypobromite de sodium pour détecter la présence d’arginine dans les protéines, ce qui est appelé test de Sakaguchi.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
90-15-3 | |
144.173 | |
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N | |
7005 | |
Naphtalène-1-ol |
C10H8O | |
MFCD00003930 | |
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern | |
CHEBI:10319 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O |
Spécification
1-Naphthol | |
95°C to 97°C | |
278°C to 280°C | |
Weak, Phenol-like | |
MFCD00003930 | |
1817321 | |
14,6383 | |
Soluble in benzene,chloroform,ether and ethanol. | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O | |
144.173 | |
CHEBI:10319 | |
99% |
90-15-3 | |
1.28 | |
125°C (257°F) | |
C10H8O | |
UN2811 | |
Air and light sensitive | |
1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern | |
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N | |
Naphtalène-1-ol | |
7005 | |
144.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H312-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-969-4
missing translation for 'rtecsNumber' : QL2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 1-Naphthol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: .alpha.-Naphthol
RUO – Research Use Only