Learn More
1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493824
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
1-Naphthol is used as a precursor in the manufacturing of various azo dyes and pharmaceuticals such as nadolol. It is used as biomarkers. It is used in analytical chemistry as Molisch’s reagent (1-naphthol dissolved in ethanol) for checking the presence of carbohydrates. It plays an essential role with sodium hypobromite to detect the presence of arginine in proteins, which is called as Sakaguchi test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-naphthol est utilisé comme précurseur dans la fabrication de divers colorants azoïques et de produits pharmaceutiques tels que le nadolol. Il est utilisé comme biomarqueurs. Il est utilisé en chimie analytique comme réactif de Molisch (1-naphtol dissous dans l’éthanol) pour vérifier la présence de glucides. Il joue un rôle essentiel avec l’hypobromite de sodium pour détecter la présence d’arginine dans les protéines, ce qui est appelé test de Sakaguchi.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-15-3
Formule moléculaire C10H8O
Poids moléculaire (g/mol) 144.173
Numéro MDL MFCD00003930
Clé InChI KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthol, 1-naphthalenol, alpha-naphthol, 1-hydroxynaphthalene, naphthol, fouramine ern, fourrine ern, tertral ern, furro er, basf ursol ern
CID PubChem 7005
ChEBI CHEBI:10319
Nom IUPAC Naphtalène-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthol
Point de fusion 95°C to 97°C
Densité 1.28
Point d’ébullition 278°C to 280°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Odeur Weak, Phenol-like
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1817321
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,6383
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,chloroform,ether and ethanol.
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 99%