Learn More
1-naphthalèneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.20€ - 68.50€
Identifiants chimiques
CAS | 4780-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.20 |
Numéro MDL | MFCD00004044 |
Clé InChI | PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol |
CID PubChem | 20908 |
ChEBI | CHEBI:38137 |
Nom IUPAC | (naphthalen-1-yl)methanol |
SMILES | OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10701271
|
Thermo Scientific Acros
180110020 |
2 g | Flacon en verre |
25.20€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10144390
|
Thermo Scientific Acros
180110100 |
10 g | Flacon en verre |
68.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4780-79-4 | |
158.20 | |
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N | |
20908 | |
(naphthalen-1-yl)methanol |
C11H10O | |
MFCD00004044 | |
1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol | |
CHEBI:38137 | |
OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Spécification
1-Naphthalenemethanol | |
4780-79-4 | |
100.0 | |
Jaune | |
Authentique | |
C11H10O | |
MFCD00004044 | |
1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol | |
OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 | |
158.20 | |
CHEBI:38137 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
59°C to 62°C | |
301°C (715.0 mmHg) | |
98% | |
C10H7CH2OH | |
06, 667 | |
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N | |
(naphthalen-1-yl)methanol | |
20908 | |
158.2 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-324-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ8880000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only