Learn More
1-naphthalèneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10701271
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4780-79-4
Formule moléculaire C11H10O
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
Numéro MDL MFCD00004044
Clé InChI PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
CID PubChem 20908
ChEBI CHEBI:38137
Nom IUPAC (naphthalen-1-yl)methanol
SMILES OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthalenemethanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 59°C to 62°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 301°C (715.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH2OH
Quantité 2 g
Beilstein 06, 667
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1-Naphthalenemethanol