Learn More
1-n-propylcyclopentanol, 98 %, Thermo Scientific™
42.40€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS 1604-02-0
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00019282
Clé InChI GJEILRJIINEWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propylcyclopentanol, 1-propyl-1-cyclopentanol, cyclopentanol, 1-propyl, 1-n-propylcyclopentanol, propylcyclopentanol, 1-propyl-cyclopentan-1-ol, 3-06-00-00101 beilstein handbook reference
CID PubChem 98267
Nom IUPAC 1-propylcyclopentan-1-ol
SMILES CCCC1(CCCC1)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11430541
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20058.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11440541
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20058.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1604-02-0
128.215
GJEILRJIINEWJO-UHFFFAOYSA-N
98267
CCCC1(CCCC1)O
C8H16O
MFCD00019282
1-propylcyclopentanol, 1-propyl-1-cyclopentanol, cyclopentanol, 1-propyl, 1-n-propylcyclopentanol, propylcyclopentanol, 1-propyl-cyclopentan-1-ol, 3-06-00-00101 beilstein handbook reference
1-propylcyclopentan-1-ol
Spécification
1-n-Propylcyclopentanol
C8H16O
1-propylcyclopentanol, 1-propyl-1-cyclopentanol, cyclopentanol, 1-propyl, 1-n-propylcyclopentanol, propylcyclopentanol, 1-propyl-cyclopentan-1-ol, 3-06-00-00101 beilstein handbook reference
CCCC1(CCCC1)O
128.215
128.21
1604-02-0
MFCD00019282
GJEILRJIINEWJO-UHFFFAOYSA-N
1-propylcyclopentan-1-ol
98267
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures