Learn More
1-Méthylpipérazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
34.80€ - 448.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-01-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.165 |
Numéro MDL | MFCD00005966 |
Clé InChI | PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine |
CID PubChem | 53167 |
Nom IUPAC | 1-méthylpipérazine |
SMILES | CN1CCNCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429802
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10837.AE |
100 mL |
34.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439802
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10837.AP |
500 mL |
112.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449802
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10837.0F |
2500 mL |
448.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Methylpiperazine is used in the preparation of 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenone. It is involved in the preparation of 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazine by reacting with 1-chloro-4-methoxy-benzene. It acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like ofloxacin, rifampicin, clozapine, sildenafil, trifluoperazine and zopiclone. Further, it is used as a mimic template in the preparation of molecularly imprinted microspheres. In addition to this, it is used in the generation of difunctional strong anion-exchange stationary phase from a 1,4-diazacyclohexane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1-méthylpipérazine est utilisée dans la préparation de 2-(4-méthyl-1-pipérazinylméthyl)acrylophénone. Elle est impliquée dans la préparation de 1-(4-méthoxy-phényl)-4-méthyl-pipérazine en réagissant avec 1-chloro-4-méthoxy-benzène. Elle agit comme intermédiaire dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l’ofloxacine, la rifampicine, la clozapine, le sildénafil, la trifluoperazine et la zopiclone. De plus, elle est utilisée comme modèle mimique dans la préparation de microsphères à empreinte moléculaire. En outre, elle est utilisée dans la génération d’une phase stationnaire à échange d’anions forts difonctionnel à partir d’un dérivé de 1,4-diazacyclohexane.
Solubilité
Miscible à l’eau et au méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
109-01-3 | |
100.165 | |
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N | |
53167 | |
CN1CCNCC1 |
C5H12N2 | |
MFCD00005966 | |
n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine | |
1-méthylpipérazine |
Spécification
1-Methylpiperazine | |
-6°C | |
137°C to 139°C | |
Amine-like | |
1.4655 | |
UN2734 | |
Air Sensitive | |
Miscible with water and methanol. | |
CN1CCNCC1 | |
100.165 | |
100.17 |
109-01-3 | |
0.903 | |
34°C (93°F) | |
C5H12N2 | |
MFCD00005966 | |
102724 | |
n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine | |
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylpipérazine | |
53167 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318-H226-H302-H312
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide et vapeur inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIFS, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-639-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TM1225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only