Learn More
1-Méthylpipérazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439802
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
1-Methylpiperazine is used in the preparation of 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenone. It is involved in the preparation of 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazine by reacting with 1-chloro-4-methoxy-benzene. It acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients like ofloxacin, rifampicin, clozapine, sildenafil, trifluoperazine and zopiclone. Further, it is used as a mimic template in the preparation of molecularly imprinted microspheres. In addition to this, it is used in the generation of difunctional strong anion-exchange stationary phase from a 1,4-diazacyclohexane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-méthylpipérazine est utilisée dans la préparation de 2-(4-méthyl-1-pipérazinylméthyl)acrylophénone. Elle est impliquée dans la préparation de 1-(4-méthoxy-phényl)-4-méthyl-pipérazine en réagissant avec 1-chloro-4-méthoxy-benzène. Elle agit comme intermédiaire dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l’ofloxacine, la rifampicine, la clozapine, le sildénafil, la trifluoperazine et la zopiclone. De plus, elle est utilisée comme modèle mimique dans la préparation de microsphères à empreinte moléculaire. En outre, elle est utilisée dans la génération d’une phase stationnaire à échange d’anions forts difonctionnel à partir d’un dérivé de 1,4-diazacyclohexane.
Solubilité
Miscible à l’eau et au méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-01-3
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.165
Numéro MDL MFCD00005966
Clé InChI PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
CID PubChem 53167
Nom IUPAC 1-méthylpipérazine
SMILES CN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylpiperazine
Point de fusion -6°C
Densité 0.903
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4655
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 102724
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water and methanol.
Poids de la formule 100.17
Pourcentage de pureté ≥98%