Learn More
1-Méthylisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.50€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2058-74-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
Numéro MDL | MFCD00005812 |
Clé InChI | VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione |
CID PubChem | 16358 |
SMILES | CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11479773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12942.03 |
1 g |
25.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12942.06 |
5 g |
85.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12942.14 |
25 g |
416.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Methylisatin is used as a reactant for stereoselective preparation of spirobicyclic and bis-spirotricyclic pyrazolidinones, for regioselective preparation of spirocyclic oxindole-butenolides, for synthesis of spiro-oxindoles, for preparation of unsymmetrical oxindoles, for stereoselective preparation of hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman reaction, for preparation of pyridinecarboxylic acid [(oxo)indolylidene)hydrazide derivatives (Schiff base hydrazides) as antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1-méthylisatine sert de réactif pour la préparation stéréosélective des pyrazolidinones spirobicycliques et bis-spirotricycliques, pour la préparation régiosélective d’oxindole-buténolides spirocycliques, pour la synthèse de spiro-oxindoles, pour la préparation d’oxindoles non symétriques, pour la préparation stéréosélective d’hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman, pour la préparation de dérivés [(oxo)indolylidene)hydrazidepyridinecarboxyliques d’acide pyridinecarboxylique (hydrazides de base Schiff) comme agents antibactériens.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Chemical Identifiers
2058-74-4 | |
161.16 | |
VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N | |
16358 |
C9H7NO2 | |
MFCD00005812 | |
n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione | |
CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12 |
Specifications
1-Methylisatin | |
129°C to 133°C | |
MFCD00005812 | |
n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione | |
VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylindole-2,3-dione | |
16358 | |
97% |
2058-74-4 | |
C9H7NO2 | |
128280 | |
Insoluble in water. | |
CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12 | |
161.16 | |
161.16 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 218-164-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NL7939000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only