Learn More
1-Méthylisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489773
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1-Methylisatin is used as a reactant for stereoselective preparation of spirobicyclic and bis-spirotricyclic pyrazolidinones, for regioselective preparation of spirocyclic oxindole-butenolides, for synthesis of spiro-oxindoles, for preparation of unsymmetrical oxindoles, for stereoselective preparation of hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman reaction, for preparation of pyridinecarboxylic acid [(oxo)indolylidene)hydrazide derivatives (Schiff base hydrazides) as antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-méthylisatine sert de réactif pour la préparation stéréosélective des pyrazolidinones spirobicycliques et bis-spirotricycliques, pour la préparation régiosélective d’oxindole-buténolides spirocycliques, pour la synthèse de spiro-oxindoles, pour la préparation d’oxindoles non symétriques, pour la préparation stéréosélective d’hydroxyloxindoles via Morita-Baylis-Hillman, pour la préparation de dérivés [(oxo)indolylidene)hydrazidepyridinecarboxyliques d’acide pyridinecarboxylique (hydrazides de base Schiff) comme agents antibactériens.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2058-74-4
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00005812
Clé InChI VCYBVWFTGAZHGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylisatin, 1-methylisatin, 1-methyl-1h-indole-2,3-dione, 1-methylindoline-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-methyl, 1-methyl-indole-2,3-dione, 1 methylisatine, n-methylindol-2,3-dione, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1-methyl-2,3-indolinedione
CID PubChem 16358
SMILES CN1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylisatin
Point de fusion 129°C to 133°C
Quantité 5 g
Beilstein 128280
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-méthyle-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%