Learn More
1-Méthylimidazole-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
15.40€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13750-81-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.12 |
Numéro MDL | MFCD01321308 |
Clé InChI | UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6 |
CID PubChem | 139575 |
Nom IUPAC | 1-méthylimidazole-2-carbalaldéhyde |
SMILES | CN1C=CN=C1C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15441368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55201.MD |
250 mg | |||||||
15421368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55201.03 |
1 g |
47.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55201.06 |
5 g |
156.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous azote.
Identifiants chimiques
13750-81-7 | |
110.12 | |
UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N | |
139575 | |
CN1C=CN=C1C=O |
C5H6N2O | |
MFCD01321308 | |
1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6 | |
1-méthylimidazole-2-carbalaldéhyde |
Spécification
1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde | |
36°C to 39°C | |
102°C (216°F) | |
MFCD01321308 | |
1-methyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-2-carboxaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 2-formyl-1-methylimidazole, imidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, pubchem7614, zlchem 1231, 2-formyl-l-methylimidazole, acmc-209ce6 | |
UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylimidazole-2-carbalaldéhyde | |
139575 | |
98% |
13750-81-7 | |
70°C to 74°C (1 mmHg) | |
C5H6N2O | |
Air Sensitive | |
Soluble in water. | |
CN1C=CN=C1C=O | |
110.12 | |
110.12 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only