Learn More
1-Méthylbenzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
70.55€ - 206.03€
Identifiants chimiques
CAS | 1632-83-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.17 |
Numéro MDL | MFCD00192275 |
Clé InChI | FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole |
CID PubChem | 95890 |
Nom IUPAC | 1-méthylbenzimidazole |
SMILES | CN1C=NC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467146
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25472.06 |
5 g |
70.55€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477146
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25472.14 |
25 g |
206.03€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Methylbenzimidazole is the suitable reagent used as electrolyte additive for the dye-sensitized solar cells and solid-state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-méthylbenzimidazole est le réactif approprié utilisé comme additif électrolytique pour les cellules solaires sensibilisées par les colorants et les cellules solaires sensibilisées par les colorants à l’état solide.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
1632-83-3 | |
132.17 | |
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N | |
95890 | |
CN1C=NC2=CC=CC=C12 |
C8H8N2 | |
MFCD00192275 | |
1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole | |
1-méthylbenzimidazole |
Spécification
1-Methylbenzimidazole | |
59°C to 62°C | |
C8H8N2 | |
1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole | |
FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylbenzimidazole | |
95890 | |
99% |
1632-83-3 | |
154°C (12 mmHg) | |
MFCD00192275 | |
Soluble in methanol. | |
CN1C=NC2=CC=CC=C12 | |
132.17 | |
132.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only