Learn More
1-Méthylbenzimidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477146
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1-Methylbenzimidazole is the suitable reagent used as electrolyte additive for the dye-sensitized solar cells and solid-state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-méthylbenzimidazole est le réactif approprié utilisé comme additif électrolytique pour les cellules solaires sensibilisées par les colorants et les cellules solaires sensibilisées par les colorants à l’état solide.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1632-83-3
Formule moléculaire C8H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 132.17
Numéro MDL MFCD00192275
Clé InChI FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
CID PubChem 95890
Nom IUPAC 1-méthylbenzimidazole
SMILES CN1C=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylbenzimidazole
Point de fusion 59°C to 62°C
Point d’ébullition 154°C (12 mmHg)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 132.17
Pourcentage de pureté 99%