Learn More
(1-méthyl-5-phényl-1H-pyrazol-3-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
85.55€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS 124344-98-5
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD08271936
Clé InChI ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
CID PubChem 14354447
Nom IUPAC (1-méthyl-5-phénylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11350637
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC46509CB
250 mg Flacon en verre ambré
85.55€
250mg
10612285
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC46509DA
1 g Flacon en verre ambré
107.00€
1g
Identifiants chimiques
124344-98-5
188.23
ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
14354447
CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
C11H12N2O
MFCD08271936
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
(1-méthyl-5-phénylpyrazol-3-yl)méthanol
Spécification
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
96.5
97%
MFCD08271936
ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
(1-méthyl-5-phénylpyrazol-3-yl)méthanol
14354447
97%
124344-98-5
100.0
C11H12N2O
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
188.23
188.23
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.