Learn More
(1-méthyl-5-phényl-1H-pyrazol-3-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10612285
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 124344-98-5
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD08271936
Clé InChI ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
CID PubChem 14354447
Nom IUPAC (1-méthyl-5-phénylpyrazol-3-yl)méthanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%