Learn More
Acide 1-méthyl-3-indoleacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.55€ - 95.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1912-48-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.21 |
Clé InChI | NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid |
CID PubChem | 254166 |
Nom IUPAC | Acide 2-(1-méthylindol-3-yl)acétique |
SMILES | CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1912-48-7 | |
189.21 | |
1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid | |
Acide 2-(1-méthylindol-3-yl)acétique |
C11H11NO2 | |
NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N | |
254166 | |
CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O |
Spécification
1-Methyl-3-indoleacetic acid | |
97.5 | |
125.0°C to 126.5°C | |
Authentique | |
C11H11NO2 | |
NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(1-méthylindol-3-yl)acétique | |
254166 | |
98% |
1912-48-7 | |
100.0 | |
Beige à Blanc | |
97.5% min. (HPLC) | |
1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid | |
CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O | |
189.21 | |
189.21 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 1-Methyl-3-indoleacetic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.