Learn More
Acide 1-méthyl-3-indoleacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936671
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1912-48-7
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Clé InChI NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid
CID PubChem 254166
Nom IUPAC Acide 2-(1-méthylindol-3-yl)acétique
SMILES CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-indoleacetic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125.0°C to 126.5°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-3-indoleacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.