Learn More
(1-Méthyl-1H-pyrrol-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
67.20€ - 586.40€
Identifiants chimiques
CAS 69807-81-4
Formule moléculaire C6H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Numéro MDL MFCD02677708
Clé InChI GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776207
Nom IUPAC (1-méthylpyrrol-2-yl) méthanamine
SMILES CN1C=CC=C1CN
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10673013
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC02713CB
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10049131
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
CC02713DA
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10649505
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC02713DE
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
69807-81-4
110.16
GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
(1-méthylpyrrol-2-yl) méthanamine
C6H10N2
MFCD02677708
2776207
CN1C=CC=C1CN
Spécification
(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
96.5
97%
C6H10N2
1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
CN1C=CC=C1CN
110.16
110.16
69807-81-4
100.0
Flacon en verre ambré
MFCD02677708
GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
(1-méthylpyrrol-2-yl) méthanamine
2776207
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger