Learn More
(1-Méthyl-1H-pyrrol-2-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10649505
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 69807-81-4
Formule moléculaire C6H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Numéro MDL MFCD02677708
Clé InChI GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776207
Nom IUPAC (1-méthylpyrrol-2-yl) méthanamine
SMILES CN1C=CC=C1CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Synonyme 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté 97%