Learn More
Ester glycolique néopentyle d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific™
117.00€ - 262.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1044851-76-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H15BN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.041 |
Numéro MDL | MFCD07777079 |
Clé InChI | GJNNJJRONITJEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, neopentyl glycol ester, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methylpyrazole, acmc-20am84, 5-5,5-dimethyl-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole |
CID PubChem | 44119444 |
Nom IUPAC | 5-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-méthylpyrazole |
SMILES | B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=NN2C |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsProduits intermédiaires et réactifs importants dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1044851-76-4 | |
194.041 | |
GJNNJJRONITJEY-UHFFFAOYSA-N | |
44119444 | |
B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=NN2C |
C9H15BN2O2 | |
MFCD07777079 | |
5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, neopentyl glycol ester, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methylpyrazole, acmc-20am84, 5-5,5-dimethyl-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole | |
5-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-méthylpyrazole |
Spécification
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester | |
72°C to 75°C | |
MFCD07777079 | |
Insoluble in water. | |
B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=NN2C | |
194.041 | |
194.04 |
1044851-76-4 | |
C9H15BN2O2 | |
5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, neopentyl glycol ester, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methylpyrazole, acmc-20am84, 5-5,5-dimethyl-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole | |
GJNNJJRONITJEY-UHFFFAOYSA-N | |
5-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-méthylpyrazole | |
44119444 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante