missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ester glycolique néopentyle d’acide 1-méthyl-1H-pyrazole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific™

Code produit. 11372809
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Produits intermédiaires et réactifs importants dans la synthèse organique.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1044851-76-4
Formule moléculaire C9H15BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.041
Numéro MDL MFCD07777079
Clé InChI GJNNJJRONITJEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester, 1-methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, neopentyl glycol ester, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1-methylpyrazole, acmc-20am84, 5-5,5-dimethyl-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole
CID PubChem 44119444
Nom IUPAC 5-(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-méthylpyrazole
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=NN2C

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid neopentyl glycol ester
Point de fusion 72°C to 75°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 194.04
Pourcentage de pureté 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'