Learn More
Chlorhydrate de chlorure de 1-méthyl-1H-benzimidazole-5-carbonyle, 90 %, Thermo Scientific™
51.70€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS 906352-57-6
Formule moléculaire C9H8Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.08
Numéro MDL MFCD09817460
Clé InChI SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 24229458
Nom IUPAC 1-chlorure5de méthylbenzimidazole-carbonyle ; chlorhydrate
SMILES Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11310577
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC13652CB
250 mg Flacon en verre ambré
51.70€
250mg
10706295
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC13652DA
1 g Flacon en verre ambré
126.00€
1g
Identifiants chimiques
906352-57-6
231.08
SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
24229458
Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
C9H8Cl2N2O
MFCD09817460
1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
1-chlorure5de méthylbenzimidazole-carbonyle ; chlorhydrate
Spécification
1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
89.5
90%
MFCD09817460
SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
1-chlorure5de méthylbenzimidazole-carbonyle ; chlorhydrate
24229458
90%
906352-57-6
100.0
C9H8Cl2N2O
1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
231.08
231.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger