Learn More
Chlorhydrate de chlorure de 1-méthyl-1H-benzimidazole-5-carbonyle, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11310577
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 906352-57-6
Formule moléculaire C9H8Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 231.08
Numéro MDL MFCD09817460
Clé InChI SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 24229458
Nom IUPAC 1-chlorure5de méthylbenzimidazole-carbonyle ; chlorhydrate
SMILES Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 231.08
Pourcentage de pureté 90%