Learn More
1-méthoxy-3-triméthylsiloxy-1,3-butadiène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
60.90€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54125-02-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.299 |
Numéro MDL | MFCD00008498 |
Clé InChI | SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N |
Synonyme | danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene |
CID PubChem | 5366448 |
Nom IUPAC | [(3E)-4-méthoxybuta-1,3-dién-2-yl]oxy-triméthylsilane |
SMILES | COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323646
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14672.03 |
1 g |
60.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333646
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14672.06 |
5 g |
253.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene is employed as a reagent in Mannich-Michael reaction for the synthesis of piperidinones and enaminones. As Diels-Alder diene, it is used in the synthesis of pyridones and pyranones, sulfone analogues of griseofulvin (sulfogriseofulvins) and 4H-1-aminopyrroles and 4, 5H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-methoxy-3-triméthylsiloxy-1,3-butadiène est utilisé comme réactif dans la réaction de Mannich-Michael pour la synthèse des pipéridinones et des énaminones. En tant que diène de Diels-Alder, il est utilisé dans la synthèse des pyridones et des pyranones, dans les analogues sulfonés de la griséofulvine (sulfogriséofulvines), les 4H-1-aminopyrroles et les 4, 5H-pyrazoles.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
54125-02-9 | |
172.299 | |
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N | |
5366448 | |
COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C |
C8H16O2Si | |
MFCD00008498 | |
danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene | |
[(3E)-4-méthoxybuta-1,3-dién-2-yl]oxy-triméthylsilane |
Spécification
68°C to 69°C (14mmHg) | |
54125-02-9 | |
MFCD00008498 | |
1616761 | |
14,6001 | |
Miscible with most organic solvents. Immiscible with water. | |
COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C | |
172.299 | |
172.3 | |
1.455 | |
0.89 |
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene | |
C8H16O2Si | |
UN1993 | |
45°C (113°F) | |
danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene | |
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N | |
[(3E)-4-méthoxybuta-1,3-dién-2-yl]oxy-triméthylsilane | |
5366448 | |
97% | |
Air and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only