Learn More
1-méthoxy-3-triméthylsiloxy-1,3-butadiène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333646
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene is employed as a reagent in Mannich-Michael reaction for the synthesis of piperidinones and enaminones. As Diels-Alder diene, it is used in the synthesis of pyridones and pyranones, sulfone analogues of griseofulvin (sulfogriseofulvins) and 4H-1-aminopyrroles and 4, 5H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-methoxy-3-triméthylsiloxy-1,3-butadiène est utilisé comme réactif dans la réaction de Mannich-Michael pour la synthèse des pipéridinones et des énaminones. En tant que diène de Diels-Alder, il est utilisé dans la synthèse des pyridones et des pyranones, dans les analogues sulfonés de la griséofulvine (sulfogriséofulvines), les 4H-1-aminopyrroles et les 4, 5H-pyrazoles.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54125-02-9
Formule moléculaire C8H16O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 172.299
Numéro MDL MFCD00008498
Clé InChI SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Synonyme danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
CID PubChem 5366448
Nom IUPAC [(3E)-4-méthoxybuta-1,3-dién-2-yl]oxy-triméthylsilane
SMILES COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 68°C to 69°C (14mmHg)
Nom chimique ou matériau 1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1616761
Point d’éclair 45°C (113°F)
Merck Index 14,6001
Informations sur la solubilité Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 172.3
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.455
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.89