Learn More
1-iodo-3-méthylbutane, 97 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
42.50€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS | 541-28-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11I |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.047 |
Numéro MDL | MFCD00039414 |
Clé InChI | BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane |
CID PubChem | 10924 |
Nom IUPAC | 1-iodo-3-méthylbutane |
SMILES | CC(C)CCI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05194.09 |
10 g |
42.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05194.18 |
50 g |
137.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Iodo-3-methylbutane, 97%, stab. with copper can be used for organic synthesis or used as solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-iodo-3-méthylbutane, 97 %, stab. avec du cuivre peut être utilisé pour la synthèse organique ou comme solvant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
541-28-6 | |
198.047 | |
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N | |
10924 | |
CC(C)CCI |
C5H11I | |
MFCD00039414 | |
isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane | |
1-iodo-3-méthylbutane |
Spécification
1-Iodo-3-methylbutane | |
541-28-6 | |
146°C to 148°C | |
C5H11I | |
MFCD00039414 | |
1730990 | |
14,5120 | |
Insoluble in water. Soluble in most common organic solvents. | |
CC(C)CCI | |
198.047 | |
198.05 |
stabilized with copper | |
1.515 | |
40°C (104°F) | |
1.492 | |
UN1993 | |
Light sensitive | |
isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane | |
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N | |
1-iodo-3-méthylbutane | |
10924 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H302
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P330-P370+P378q-P501c
H226-H302
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-773-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EK4412000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only