Learn More
1-iodo-3-méthylbutane, 97 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361847
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
1-Iodo-3-methylbutane, 97%, stab. with copper can be used for organic synthesis or used as solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-iodo-3-méthylbutane, 97 %, stab. avec du cuivre peut être utilisé pour la synthèse organique ou comme solvant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans la plupart des solvants organiques courants.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-28-6
Formule moléculaire C5H11I
Poids moléculaire (g/mol) 198.047
Numéro MDL MFCD00039414
Clé InChI BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane
CID PubChem 10924
Nom IUPAC 1-iodo-3-méthylbutane
SMILES CC(C)CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-3-methylbutane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.515
Point d’ébullition 146°C to 148°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Indice de réfraction 1.492
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1730990
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5120
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in most common organic solvents.
Poids de la formule 198.05
Pourcentage de pureté 97%