Learn More
1-indanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
25.90€ - 1160.00€
Identifiants chimiques
CAS | 83-33-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.162 |
Numéro MDL | MFCD00003785 |
Clé InChI | QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone |
CID PubChem | 6735 |
ChEBI | CHEBI:17404 |
Nom IUPAC | 2,3-dihydroindène-1-one |
SMILES | C1CC(=O)C2=CC=CC=C21 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414170
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11056.06 |
5 g |
25.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11056.14 |
25 g |
83.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11056.22 |
100 g |
232.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11056.36 |
500 g |
1160.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Indanone is an oxidation product of indan, a component of fuels, solvents and varnishes. 1-Indanone is also a metabolite of Thalidomide that has been shown to inhibit the attachment of tumor cells to concanavalin A coated plastic surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 1-indanone est un produit d’oxydation de l’hydrindène, un composant des combustibles, des solvants et des vernis. Le composé 1-indanone est également un métabolite du thalidomide qui a fait ses preuves en tant qu’inhibiteur de l’attachement des cellules tumorales aux surfaces en plastique enduites de concanavaline A.
Solubilité
Soluble dans l’eau (6,5 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
83-33-0 | |
132.162 | |
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N | |
6735 | |
2,3-dihydroindène-1-one |
C9H8O | |
MFCD00003785 | |
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone | |
CHEBI:17404 | |
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21 |
Spécification
1-Indanone | |
38°C to 42°C | |
243°C to 245°C | |
C9H8O | |
507957 | |
Soluble in water (6.5g/L at 20°C). | |
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21 | |
132.162 | |
CHEBI:17404 | |
≥99% |
83-33-0 | |
1.103 | |
113°C (235°F) | |
MFCD00003785 | |
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone | |
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihydroindène-1-one | |
6735 | |
132.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 201-470-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only