Learn More
1-indanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448903
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1-Indanone is an oxidation product of indan, a component of fuels, solvents and varnishes. 1-Indanone is also a metabolite of Thalidomide that has been shown to inhibit the attachment of tumor cells to concanavalin A coated plastic surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1-indanone est un produit d’oxydation de l’hydrindène, un composant des combustibles, des solvants et des vernis. Le composé 1-indanone est également un métabolite du thalidomide qui a fait ses preuves en tant qu’inhibiteur de l’attachement des cellules tumorales aux surfaces en plastique enduites de concanavaline A.
Solubilité
Soluble dans l’eau (6,5 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-33-0
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.162
Numéro MDL MFCD00003785
Clé InChI QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
CID PubChem 6735
ChEBI CHEBI:17404
Nom IUPAC 2,3-dihydroindène-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Indanone
Point de fusion 38°C to 42°C
Densité 1.103
Point d’ébullition 243°C to 245°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 100 g
Beilstein 507957
Informations sur la solubilité Soluble in water (6.5g/L at 20°C).
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté ≥99%