Learn More
1-indanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
50.95€ - 837.00€
Identifiants chimiques
CAS | 83-33-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
Clé InChI | QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone |
CID PubChem | 6735 |
ChEBI | CHEBI:17404 |
Nom IUPAC | 2,3-dihydroindène-1-one |
SMILES | C1CC(=O)C2=CC=CC=C21 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10735571
|
Thermo Scientific Acros
122110100 |
10 g |
50.95€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10294920
|
Thermo Scientific Acros
122110250 |
25 g |
79.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10001220
|
Thermo Scientific Acros
122111000 |
100 g |
230.15€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11924851
|
Thermo Scientific Acros
122115000 |
500 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
83-33-0 | |
132.16 | |
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone | |
CHEBI:17404 | |
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21 |
C9H8O | |
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N | |
6735 | |
2,3-dihydroindène-1-one |
Spécification
1-Indanone | |
38.0°C to 42.0°C | |
1.1000g/mL | |
>110°C | |
99% min. (GC) | |
C9H8O | |
1.1 | |
Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform | |
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21 | |
132.16 | |
CHEBI:17404 | |
99+% |
83-33-0 | |
Marron à jaune | |
243.0°C to 245.0°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
07,36 | |
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone | |
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihydroindène-1-one | |
6735 | |
132.16 | |
Masse cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-470-1
- 1-Indanone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only