Learn More
1-indanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10294920
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-33-0
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Clé InChI QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
CID PubChem 6735
ChEBI CHEBI:17404
Nom IUPAC 2,3-dihydroindène-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Indanone
Point de fusion 38.0°C to 42.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 243.0°C to 245.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 07,36
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Indanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.