Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-hexylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.11€ - 437.18€
Identifiants chimiques
CAS 86308-26-1
Formule moléculaire C12H25BO2
Poids moléculaire (g/mol) 212.14
Numéro MDL MFCD08457665
Clé InChI LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
CID PubChem 10921795
Nom IUPAC 2-hexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11367409
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27831.03
1 g
42.11€
1g
11377409
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27831.06
5 g
133.67€
5g
11387409
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27831.14
25 g
437.18€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
86308-26-1
212.14
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
10921795
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
C12H25BO2
MFCD08457665
hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
2-hexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Spécification
1-Hexylboronic acid pinacol ester
1.167
C12H25BO2
MFCD08457665
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
2-hexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
10921795
98%
86308-26-1
84°C (183°F)
1.426
hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
212.14
212.14
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante