Learn More
Ester pinacolique d’acide 1-hexylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367409
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86308-26-1
Formule moléculaire C12H25BO2
Poids moléculaire (g/mol) 212.14
Numéro MDL MFCD08457665
Clé InChI LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
CID PubChem 10921795
Nom IUPAC 2-hexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexylboronic acid pinacol ester
Densité 1.167
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.426
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.14
Pourcentage de pureté 98%