Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, sel de sodium hydraté, 98 %, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
80.60€ - 2586.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2832-45-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NaO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.22 |
Numéro MDL | MFCD00007542 |
Clé InChI | QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt |
CID PubChem | 23677630 |
Nom IUPAC | sodium ; hexane-1-sulfonate |
SMILES | [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10075670
|
Thermo Scientific Acros
411600050 |
5 g |
80.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10495841
|
Thermo Scientific Acros
411600250 |
25 g |
262.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10628321
|
Thermo Scientific Acros
411601000 |
100 g |
697.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11350996
|
Thermo Scientific Acros
411605000 |
500 g |
2586.00€
500g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ionsIdentifiants chimiques
2832-45-3 | |
188.22 | |
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M | |
23677630 | |
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
C6H13NaO3S | |
MFCD00007542 | |
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt | |
sodium ; hexane-1-sulfonate |
Spécification
1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate | |
(0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm | |
Incolore à jaune | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
CH3(CH2)5SO3Na·xH2O | |
04, IV, 54 | |
(10% in water) Clear colorless | |
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O | |
188.22 | |
188.22 | |
98% |
2832-45-3 | |
>300°C | |
Negligible | |
98% | |
C6H13NaO3S | |
MFCD00007542 | |
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt | |
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; hexane-1-sulfonate | |
23677630 | |
Negligible | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only