Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, sel de sodium hydraté, 98 %, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11350996
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-45-3
Formule moléculaire C6H13NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD00007542
Clé InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
CID PubChem 23677630
Nom IUPAC sodium ; hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbance (0.25M aq. soln.) (1cm cell vs HPLC grade water), 0.2 max. at 210nm, 0.1 max. at 220nm, 0.075 max. at 230nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.04 max. at 254nm, 0.04 max. at 280nm, (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water), (0.25 M aq. soln.) (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm
Point de fusion >300.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité Negligible
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Quantité 500 g
Beilstein 04, IV, 54
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 188.22
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide