Learn More
1-hexadécanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
46.50€ - 305.00€
Identifiants chimiques
CAS | 36653-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H34O |
Poids moléculaire (g/mol) | 242.45 |
Numéro MDL | MFCD00004760 |
Clé InChI | BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal |
CID PubChem | 2682 |
ChEBI | CHEBI:16125 |
Nom IUPAC | hexadecan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10486920
|
Thermo Scientific Acros
120480010 |
1 kg |
46.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10142820
|
Thermo Scientific Acros
120480025 |
2.5 kg |
106.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11994601
|
Thermo Scientific Acros
120480100 |
10 kg |
305.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
36653-82-4 | |
242.45 | |
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N | |
2682 | |
hexadecan-1-ol |
C16H34O | |
MFCD00004760 | |
1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal | |
CHEBI:16125 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCO |
Spécification
1-Hexadecanol | |
47°C to 50°C | |
344°C | |
Authentique | |
Flacon en plastique | |
CH3(CH2)15OH | |
01,429 | |
1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal | |
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N | |
hexadecan-1-ol | |
2682 | |
8 mPa.s (60°C) | |
96% |
36653-82-4 | |
Blanc | |
>157°C | |
95% min. (GC) | |
C16H34O | |
MFCD00004760 | |
15,2027 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform | |
CCCCCCCCCCCCCCCCO | |
242.45 | |
CHEBI:16125 | |
242.44 | |
Poudre, flocons ou granulés |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 253-149-
RUO – Research Use Only