Learn More
1-hexadécanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11994601
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36653-82-4
Formule moléculaire C16H34O
Poids moléculaire (g/mol) 242.45
Numéro MDL MFCD00004760
Clé InChI BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
CID PubChem 2682
ChEBI CHEBI:16125
Nom IUPAC hexadécane-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexadecanol
Point de fusion 47°C to 50°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 344°C
Point d’éclair >157°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Tambour en fibre
Formule linéaire CH3(CH2)15OH
Quantité 10 kg
Beilstein 01,429
Merck Index 15,2027
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetone,very soluble in ether,benzene,chloroform
Viscosité 8 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 242.44
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre, flocons ou granulés