Learn More
1-Heptylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.90€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-68-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.22 |
Numéro MDL | MFCD00008244 |
Clé InChI | WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681 |
CID PubChem | 8127 |
Nom IUPAC | heptane-1-amine |
SMILES | CCCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11429046
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17922.14 |
25 g |
28.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408750
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17922.18 |
50 g |
48.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11418750
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17922.30 |
250 g |
202.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-Heptylamine has been used as an internal standard in the determination of biogenic monoamines and biogenic diamines by the fluorescence-HPLC method. It has also been used to study the effect of hydration on the gaseous structure of protonated heptylamine by infrared photo dissociation (IRPD) spectroscopy and computational chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1-héptylamine a été utilisée comme étalon interne pour la détermination des monoamines biogéniques et des diamines biogéniques par la méthode de fluorescence-HPLC. Elle a également été utilisée pour étudier l’effet de l’hydratation sur la structure gazeuse de l’heptylamine protonée par spectroscopie de photodissociation infrarouge (IRPD) et par chimie computationnelle.
Solubilité
Soluble dans l’eau 6791 mg/l @ 25°C.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
Identifiants chimiques
111-68-2 | |
115.22 | |
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N | |
8127 | |
CCCCCCCN |
C7H17N | |
MFCD00008244 | |
heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681 | |
heptane-1-amine |
Spécification
1-Heptylamine | |
-23°C | |
154°C to 156°C | |
Amine-like | |
CH3(CH2)6NH2 | |
MFCD00008244 | |
1731688 | |
heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681 | |
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N | |
heptane-1-amine | |
8127 | |
≥98% |
111-68-2 | |
0.775 | |
35°C (95°F) | |
C7H17N | |
1.4245 | |
UN2734 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water 6791mg/L @ 25°C. | |
CCCCCCCN | |
115.22 | |
115.22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIFS, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-895-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MK0600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.