Learn More
1-Heptylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418750
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
1-Heptylamine has been used as an internal standard in the determination of biogenic monoamines and biogenic diamines by the fluorescence-HPLC method. It has also been used to study the effect of hydration on the gaseous structure of protonated heptylamine by infrared photo dissociation (IRPD) spectroscopy and computational chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-héptylamine a été utilisée comme étalon interne pour la détermination des monoamines biogéniques et des diamines biogéniques par la méthode de fluorescence-HPLC. Elle a également été utilisée pour étudier l’effet de l’hydratation sur la structure gazeuse de l’heptylamine protonée par spectroscopie de photodissociation infrarouge (IRPD) et par chimie computationnelle.
Solubilité
Soluble dans l’eau 6791 mg/l @ 25°C.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-68-2
Formule moléculaire C7H17N
Poids moléculaire (g/mol) 115.22
Numéro MDL MFCD00008244
Clé InChI WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
CID PubChem 8127
Nom IUPAC heptane-1-amine
SMILES CCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptylamine
Point de fusion -23°C
Densité 0.775
Point d’ébullition 154°C to 156°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire CH3(CH2)6NH2
Indice de réfraction 1.4245
Quantité 250 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 1731688
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water 6791mg/L @ 25°C.
Poids de la formule 115.22
Pourcentage de pureté ≥98%