Learn More
Acide 1-heptanesulfonique, sel de sodium monohydraté, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
60.00€ - 2611.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207300-90-1 |
---|---|
Clé InChI | XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc |
CID PubChem | 23687711 |
Nom IUPAC | sodium ; heptane-1-sulfonate ; hydraté |
SMILES | CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10516982
|
Thermo Scientific Acros
411270050 |
5 g | Flacon en verre |
60.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10107330
|
Thermo Scientific Acros
411270250 |
25 g | Bouteille en verre |
231.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10403551
|
Thermo Scientific Acros
411271000 |
100 g | Bouteille en verre |
725.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904571
|
Thermo Scientific Acros
411275000 |
500 g | Flacon en verre |
2611.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ionsIdentifiants chimiques
207300-90-1 | |
sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc | |
sodium ; heptane-1-sulfonate ; hydraté |
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M | |
23687711 | |
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+] |
Spécification
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate | |
(2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm | |
Blanc | |
Authentique | |
CH3(CH2)6SO3Na·H2O | |
(10% w/v in water) Clear colorless | |
CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+] | |
220.27 | |
220.27 |
207300-90-1 | |
>300.0°C | |
7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum) | |
C7H15NaO3S·H2O | |
sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc | |
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; heptane-1-sulfonate ; hydraté | |
23687711 | |
Poudre ou paillettes |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only